missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEFA5, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Abnova PAB31461.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: ESLQERADEATTQKQSGEDNQDLAISFAGNGLSALRTSGSQARATCYCRTGRCATRESLSGVCEISGRLYRLCCREspecificaciones
| DEFA5 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1:200-1:500) Western Blot (1:250-1:500) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| defensin, alpha 5, Paneth cell-specific | |
| DEFA5 | |
| Recombinant protein corresponding to human DEFA5. | |
| RUO | |
| 1670 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| In PBS, pH 7.2 (40% glycerol, 0.02% sodium azide). | |
| DEF5/HD-5/MGC129728 | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido