Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 96 pocillos
Código de producto. 12439307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Volumen del pocillo (métrico):
1 mL
Código de producto. unitSize Volumen del pocillo (métrico)
12439307 paquete de 50 -
12449307 paquete de 50 1 mL
2 options
Código de producto. 12439307
Marca: Fisherbrand™ 219006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Unique, patented sealing cap allows penetration of a needle through the cap into each well, minimising coring of the needle as the base of each well of the cap has been reduced in thickness
  • Choice of volumes, all with same external dimensions
  • Manufactured from inert polypropylene giving heat and solvent resistant qualities
  • Conical well base aids sample concentration, reconstitution and centrifugation
  • Small radius on all corners to prevent sample precipitation and improve concentration
  • DNase and RNase free Applications include SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics.
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Clear
Para utilizar con (equipo) SPE, HPLC, MS, liquid handling, automation, robotics
Material Polypropylene
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Square, Conical Bottom (V-well)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Sample storage, GC-MS applications
N.° por paquete 50
Cantidad 50/Cs.
Sin ARNasa Sí
Longitud (métrico) 127.6 mm
Anchura (métrico) 85.5 mm
Altura (métrico) 44 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 8.25 mm