Descripción
Consiga la máxima recuperación del soluto con las bombas de aceite para vacío profundo Thermo Scientific™ para concentradores de vacío, diseñadas para funcionar con todos los sistemas de concentración y secado por congelación Thermo Scientific™ SpeedVac™.
- El control triposicional de paso del gas optimiza el rendimiento de la bomba con todas las aplicaciones
- La gran mirilla de vidrio lateral facilita la comprobación de los niveles adecuados de aceite
Todas las bombas de aceite con paleta rotatoria incluyen de serie:
- Silenciador (eliminador de vapores de aceite OME190)
- Dos filtros de aceite (MF190)
- Kit de drenaje rápido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | VLP200; 230 V, 50 Hz |
| Tipo | Bomba de aceite para vacío profundo |
| Desplazamiento | 195 l/min (a 60 Hz); 162 l/min (a 50Hz) |
| Para utilizar con (equipo) | Concentrador de vacío |
| Capacidad de aceite | 0,75 l |
| nivel límite de vacío | 1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar |
| Ajuste de la toma de vacío | 12,7 OD |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 160 mm |
| Altura (imperial) | 11 in |
| Mostrar más |