Learn More
Thermo Scientific™ Bomba de vacío de aceite VLP120
Código de producto. 10041442 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Desplazamiento:
116 l/min. (a 60 Hz); 97 l/min. (a 50Hz)
195 l/min (a 60 Hz); 162 l/min (a 50Hz)
283 l/min (a 60 Hz); 237 l/min (a 50Hz)
Rendimiento de 76 l/min (a 60 Hz); 62 l/min (a 50Hz)
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Desplazamiento Tensión unitSize
10041442 Rendimiento de 76 l/min (a 60 Hz); 62 l/min (a 50Hz) 230 V cada uno
13162053 116 l/min. (a 60 Hz); 97 l/min. (a 50Hz) 230 V cada uno
10214832 195 l/min (a 60 Hz); 162 l/min (a 50Hz) 230 V cada uno
10145182 283 l/min (a 60 Hz); 237 l/min (a 50Hz) 230 V cada uno
4 options
Código de producto. 10041442
Marca: Thermo Scientific™ VLP80230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga la máxima recuperación del soluto con las bombas de aceite para vacío profundo Thermo Scientific™.
Consiga la máxima recuperación del soluto con las bombas de aceite para vacío profundo Thermo Scientific™ para concentradores de vacío, diseñadas para funcionar con todos los sistemas de concentración y secado por congelación Thermo Scientific™ SpeedVac™.
Características:
  • El control triposicional de paso del gas optimiza el rendimiento de la bomba con todas las aplicaciones
  • La gran mirilla de vidrio lateral facilita la comprobación de los niveles adecuados de aceite
Todas las bombas de aceite con paleta rotatoria incluyen de serie:
  • Silenciador (eliminador de vapores de aceite OME190)
  • Dos filtros de aceite (MF190)
  • Kit de drenaje rápido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción VLP80; 230 V, 50 Hz
Tipo Bomba de aceite para vacío profundo
Desplazamiento Rendimiento de 76 l/min (a 60 Hz); 62 l/min (a 50Hz)
Para utilizar con (equipo) Concentrador de vacío
Capacidad de aceite 0,7 l
nivel límite de vacío 1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar
Ajuste de la toma de vacío 12,7 OD
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 160 mm
Altura (imperial) 9 in
Altura (métrico) 230 mm
Fondo (imperial) 17 in
Fondo (métrico) 420 mm
Peso (imperial) 48 lb
Peso (métrico) 22 kg
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz