Learn More
Helios Italquartz Crisoles profundos y poco profundos, transparentes
Descripción
- Transparente
- Perfiles profundos y poco profundos disponibles
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Cuarzo |
| Capacidad (métrico) | 20 cc |
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Altura (métrico) | 38 mm |
| Product Type | Crisol |