Learn More
Helios Italquartz Crisoles profundos y poco profundos, transparentes
Código de producto. 11784056
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 cc
20 cc
5 cc
50 cc
Diámetro exterior (métrico):
29 mm
38 mm
41 mm
57 mm
Altura (métrico):
19 mm
25 mm
37 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
11784056 50 cc 57 mm 37 mm cada uno
15858044 5 cc 29 mm 19 mm cada uno
15868044 15 cc 41 mm 25 mm cada uno
15878044 20 cc 38 mm 38 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11784056 Proveedor Helios Italquartz N.º de proveedor 63P00012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crisoles profundos y poco profundos fabricados con vidrio de cuarzo transparente, duradero, resistente y químicamente inerte.
  • Transparente
  • Perfiles profundos y poco profundos disponibles
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Color Transparente
Material Cuarzo
Capacidad (métrico) 50 cc
Diámetro exterior (métrico) 57 mm
Altura (métrico) 37 mm
Product Type Crisol