Learn More
Helios Italquartz Crisoles profundos y poco profundos, translúcidos
Código de producto. 15838044
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 cc
20 cc
5 cc
Diámetro exterior (métrico):
29 mm
32 mm
38 mm
Altura (métrico):
19 mm
32 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15838044 12 cc 32 mm 32 mm cada uno
15828044 5 cc 29 mm 19 mm cada uno
15848044 20 cc 38 mm 38 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15838044
Marca: Helios Italquartz 63F00504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crisoles profundos y poco profundos fabricados con vidrio de cuarzo translúcido, duradero, resistente y químicamente inerte.
  • Translúcido
  • Perfiles profundos y poco profundos disponibles
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Color Translúcido
Material Cuarzo
Capacidad (métrico) 12 cc
Diámetro exterior (métrico) 32 mm
Altura (métrico) 32 mm
Product Type Crisol