Learn More
Helios Italquartz Crisoles profundos y poco profundos, translúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 cc
20 cc
5 cc
Diámetro exterior (métrico):
29 mm
32 mm
38 mm
Altura (métrico):
19 mm
32 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Translúcido
- Perfiles profundos y poco profundos disponibles
- Químicamente inertes
- Excelente aislamiento eléctrico
- Excelente robustez y durabilidad.
- Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Material | Cuarzo |
| Capacidad (métrico) | 5 cc |
| Diámetro exterior (métrico) | 29 mm |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Product Type | Crisol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto