Learn More
Helios Italquartz Crisoles profundos y poco profundos, translúcidos
Código de producto. 15828044
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 cc
20 cc
5 cc
Diámetro exterior (métrico):
29 mm
32 mm
38 mm
Altura (métrico):
19 mm
32 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15828044
Marca: Helios Italquartz 63F00502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crisoles profundos y poco profundos fabricados con vidrio de cuarzo translúcido, duradero, resistente y químicamente inerte.
  • Translúcido
  • Perfiles profundos y poco profundos disponibles
  • Químicamente inertes
  • Excelente aislamiento eléctrico
  • Excelente robustez y durabilidad.
  • Estabilidad térmica excepcional en comparación con el vidrio
Especificaciones
Color Translúcido
Material Cuarzo
Capacidad (métrico) 5 cc
Diámetro exterior (métrico) 29 mm
Altura (métrico) 19 mm
Product Type Crisol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato