Descripción
- Para la limpieza, desinfección, esterilización o almacenamiento de los cubiertos de laboratorio
- Robusto e higiénico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 200 x 100 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Material | metálica |
| Longitud (imperial) | 15,7 in |
| Altura (imperial) | 3,9 in |
| Peso (métrico) | 7,9 in |
| Anchura (imperial) | 200 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |