Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica profunda sin gradilla inferior
Código de producto. 10580502 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color unitSize
10580502 630 x 730 x 110 mm Negro cada uno
10106790 260 x 340 x 85 mm Blanco cada uno
10530692 260 x 340 x 85 mm Rojo cada uno
10599222 330 x 390 x 100 mm Blanco cada uno
10360911 330 x 390 x 100 mm Rojo cada uno
10130361 430 x 530 x 105 mm Blanco cada uno
10314002 430 x 530 x 105 mm Rojo cada uno
10078571 430 x 530 x 105 mm Negro cada uno
10140361 520 x 610 x 110 mm Blanco cada uno
10129831 630 x 730 x 110 mm Rojo cada uno
10018601 630 x 730 x 110 mm Blanco cada uno
11 options
Código de producto. 10580502
Marca: Buerkle™ 42073050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bandejas para usos universales de laboratorio o almacenamiento. La bandeja fotográfica profunda Buerkle™ sin gradillas inferiores se ha fabricado con PVC de alta calidad y está disponible en modelos con profundidad o huecos en 3 colores atractivos y muy brillantes: blanco, rojo y negro.
  • PVC
  • Lados gruesos, a prueba de roturas
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
  • No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
  • Resistente a temperaturas de -30 a +60 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 630 x 730 x 110 mm
Color Negro
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 510 mm (base interior), 630 mm (base exterior)
Material PVC
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 610 mm (base interior), 730 mm (base exterior)
Altura (imperial) 4,33 in
Forma Rectangulares