Descripción
- PVC
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a temperaturas de -30 a +60 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 730 x 110 mm |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 510 mm (base interior), 630 mm (base exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 610 mm (base interior), 730 mm (base exterior) |
| Altura (imperial) | 4,33 in |
| Forma | Rectangulares |