Descripción
- PVC
- Lados gruesos, a prueba de roturas
- Resistente a ácidos y álcalis
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a temperaturas de -30 a +60 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 340 x 85 mm |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Longitud (métrico) | 260 mm (base interior), 330 mm (base exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 320 mm (base interior), 390 mm (base exterior) |
| Altura (imperial) | 3,34 in |
| Forma | Rectangulares |