Learn More
Sulfato sódico de decilo, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778123 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10400841 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10420841 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10723734 100 g Frasco de vidrio 100 GR
3 options
Código de producto. 10400841
Marca: Thermo Scientific undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-87-0 | C10H19Na·H2SO4 | 260.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-87-0
Número MDL MFCD00041881
Clave InChI XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
Nombre IUPAC sodio; decilsulfato
SMILES CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl sodium sulfate
Absorbancia (0.005M in water) (1 cm cell), (0.005 M in water) (1 cm cell) at 0nm, 0.01 max. at 254nm, 0.01 max. at 280nm, 0.05 max. at 220nm, 0.1 max. at 200nm
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H21NaO4S
Fórmula lineal CH3(CH2)9OSO3Na
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 260.324
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.32
Porcentaje de pureza ≥98.5% (titrimetric) (on dry substance)
Grado HPLC
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decyl sodium sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.