Learn More
beta-D-maltopiranósido de decilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428089 500 mg 500 miligramos
15408089 1 g 1 g
15418089 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66644.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82494-09-5 | C22H42O11 | 482.567 g/mol
Decyl beta-D-maltopyranoside is used in a study to assess α-helical membrane protein crystallization. It has also been used in a study to investigate enantiomer separation of drugs by micellar electrokinetic chromatography. It aids in solubilizing the active cytochrome oxidase from mitochondria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El beta-D-maltopiranósido de decilo se utiliza en un estudio para evaluar la cristalización de proteínas de membrana helicoidal α. También se ha empleado en un estudio para investigar la separación de los enantiómeros de los fármacos mediante cromatografía micelar electrocinética. Ayuda a solubilizar el citocromo oxidasa activo de las mitocondrias.
Solubilidad
Soluble en metanol a 50 mg/ml
Notas
almacenar a – 20 °C. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82494-09-5
Fórmula molecular C22H42O11
Peso molecular (g/mol) 482.567
Número MDL MFCD00061624
Clave InChI WOQQAWHSKSSAGF-WXFJLFHKSA-N
Sinónimo decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-a-d-glucopyranosyl-b-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-maltoside, decyl-, a-d-maltoside, decyl-beta-d-maltopyranoside, n-decyl beta-d-maltopyranoside, decyl 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-glucopyranoside, decyl alpha-d-glucopyranosyl-1->4-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-maltopyranoside, decyl b-d-maltopyranoside
PubChem CID 5288728
ChEBI CHEBI:67097
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-decoxi-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi-6-(hidroximethil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decyl beta-D-maltopyranoside
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 4923334
Información de solubilidad Soluble in methanol at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo