missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decursin, MedChemExpress

Código de producto. 16403687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16403687 50 mg 50 miligramos
16483626 25 mg 25 miligramos
16450138 5 mg 5 miligramos
16417678 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16403687

Marca: Medchem Express HY18981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Decursin ((+)-Decursin) is a cytotoxic agent and a potent protein kinase C activator from the Root of Angelica gigas. Decursin inhibits tumor growth, migration, and invasion in gastric cancer by down-regulating CXCR7 expression. Decursin inhibits the growth of HepG2 cells via Hippo/YAP signaling pathway.

Decursin ((+)-Decursin) is a cytotoxic agent and a potent protein kinase C activator from the Root of Angelica gigas. Decursin inhibits tumor growth, migration, and invasion in gastric cancer by down-regulating CXCR7 expression. Decursin inhibits the growth of HepG2 cells via Hippo/YAP signaling pathway.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Decursin
CAS 5928-25-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo (+)-Decursin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (152.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C\C(O[C@H](C(C)(C)O1)CC2=C1C=C(O3)C(C=CC3=O)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 328.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.36
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.