Learn More
Corning™ Puntas de pipeta en rack con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™, estériles
Tienda Corning ProductosDescripción
Las puntas de baja adherencia Corning DeckWorks están disponibles en tamaños de 10 μl, 200 μl y 300 μl. La tecnología de bajo nivel de unión exclusiva reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta. Se ha eliminado la lixiviación y/o la posterior degradación de las muestras asociada con las puntas con base de silicona. Las puntas de baja adherencia DeckWorks son ideales para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados. Las aplicaciones específicas incluyen pipeteado exacto y preciso de reactivos, ADN, proteínas y/o péptidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñada para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados |
| Formato | Gradilla con bisagras |
| Estilo de punta | Retención baja, Round |
| Envase | Gradilla con bisagras |
| Graduado | Sí |
| Línea de productos | DeckWorks |
| Material | Polipropileno |