Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Código de producto. 11854890 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
11854890 11 mm cada uno
11889440 32 mm cada uno
11854970 13 mm cada uno
11885050 20 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11854890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool
  • Cabezal de descapsulado
  • Neumático
  • Acero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cabezal de retirada de tapones de 11mm
Tipo Decapping Head
Para utilizar con (equipo) Tapón de aluminio
Tamaño 11 mm