Learn More
Thermo Scientific™ Dispositivos de retirada de tapones 500/550, 12 canales
Descripción
Coloque y retire tapones automáticamente en los tubos Thermo Scientific™ Matrix™ and Thermo Scientific™ Nunc™ con tapones de rosca superior en gradillas ANSI con Thermo Scientific™ Decapper 500. La tecnología de cambio rápido permite a los investigadores que utilizan tubos Matrix y Nunc cambiar sin problemas entre los estilos de tapa y gradilla con un cambio rápido de los adaptadores de tapón. El dispositivo de retirada de tapones se ha diseñado de forma experta teniendo en cuenta la eficacia del flujo de trabajo; no requiere separadores al cambiar entre gradillas Matrix y Nunc, y permite la colocación vertical y horizontal de las gradillas con retirada de tapones fila por fila para adaptarse a cualquier preferencia de flujo de trabajo. El dispositivo de retirada de tapones 550 incluye un lector de código de barras integrado, lo que elimina la necesidad de utilizar instrumentos adicionales.
Tecnología de cambio rápido
- Colocación y retirada de tapones Matrix y Nunc, en gradillas de formato 96 o 48 con el mismo instrumento, intercambiando adaptadores de tapones en la cabeza de la unidad, eliminando la necesidad de otro instrumento de retirada de tapones
- El cambio de adaptador es una manipulación manual rápida y sin necesidad de hardware extra
Diseño industrial modular
- La plataforma giratoria permite fácilmente cualquier orientación de rack para pipeteo o acceso robótico
- No se necesitan espaciadores para variar las alturas entre gradillas y tubos Matrix y Nunc
- Ajuste especial del modo de bucle de hilera diseñado para permitir el pipeteo manual en el proceso de retirada de tapones.
- El modo seguro permite un enroscado óptimo durante el tapado, de modo que las roscas no se cruzan provocando un tapado no seguro
- El cabezal de retirada de tapones se retira fácilmente para el mantenimiento y el servicio
Interfaz de usuario de pantalla táctil
- La interfaz gráfica de usuario acelera el aprendizaje y es intuitiva para todos los tipos de usuario
- Programación directamente en la pantalla táctil, no es necesario un PC para programar la retirada de tapones
- Colocación flexible de la pantalla para la adaptación del flujo de trabajo
Diagnóstico remoto y fácil mantenimiento
- Los datos del instrumento se pueden exportar para solucionar problemas mediante asistencia técnica remota
- El cabezal extraíble se puede reparar o cambiar sin necesidad de enviar la unidad completa de vuelta o con servicio in situ
Compliance
Declaración de conformidad
Garantía
Sujeto a la garantía limitada estándar de 12 meses de Thermo Fisher Scientific™.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Tubos de almacenamiento compatibles | Tubos con tapón de rosca Matrix (0,5 ml) |
| Formato de destapado | 96 canales |
| Descripción | Kit de adaptador para tubos 2D con tapón de rosca 96 Matrix |
| Tipo | Accesorio |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo para retirar tapones 500/550 |