Learn More
Afora™ Embudos de decantación Afora™
Descripción
- Cuerpo en forma de pera
- Fondo en forma de cono
- Vidrio con llave de paso de plástico
- Incluye llave Rotaflo de TF
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio |
| Graduado | No |