missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Debio 0932, MedChemExpress

Código de producto. 16468397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468397 5 mg 5 miligramos
16456196 100 mg 100 miligramos
16451867 50 mg 50 miligramos
16435708 10 mg 10 miligramos
16421086 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468397

Marca: Medchem Express HY13469

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Debio 0932 (CUDC-305) is an orally active HSP90 inhibitor, with IC50s of 100 and 103 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.

Debio 0932 (CUDC-305) is an orally active HSP90 inhibitor, with IC50s of 100 and 103 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Debio 0932
CAS 1061318-81-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N6O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo CUDC-305
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=CC2=C1N=C(SC3=C(N(C)C)C=C(OCO4)C4=C3)N2CCNCC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 442.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.58
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.