Learn More
Thermo Scientific™ Lana de vidrio desactivada
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
10 g de lana de vidrio desactivada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Envase su revestimiento de orificios de inyección GC con lana de vidrio desactivada Thermo Scientific™ para una buena homogeneización y volatilización de compuestos de alto punto de ebullición dentro del revestimiento. La lana de vidrio actúa como una barrera que evita que los compuestos de matriz de muestras no volátiles y las partículas de septos entren en las columnas de GC, lo que minimiza la contaminación y aumenta la precisión y reproducibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 g de lana de vidrio desactivada |
| Cantidad | 10 g |
| Material de embalaje | Lana de vidrio desactivada |
| Para utilizar con (equipo) | Revestimientos para GC |