Learn More
DDX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | DDX6 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16823374
|
Proteintech
14632-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16813374
|
Proteintech
14632-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the DEAD box protein family. The protein is an RNA helicase found in P-bodies and stress granules, and functions in translation suppression and mRNA degradation. It is required for microRNA-induced gene silencing.Especificaciones
| DDX6 | |
| Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P26196, P54823 | |
| 13209, 1656, 500988 | |
| DDX6 Fusion Protein Ag6211 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DDX6 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ATP dependent RNA helicase p54, DDX6, DEAD box protein 6, HLR2, Oncogene RCK, P54, RCK | |
| Ddx6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |