Learn More
DDX58 Monoclonal Antibody (OTI7D5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17505582
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17505582 30 μL 30 microlitros
17585572 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17505582 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506160S
Mouse Monoclonal Antibody
DDX58 Monoclonal antibody specifically detects DDX58 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno DDX58
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7D5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KLK8
N.º de referencia del gen O60259
Alias de gen 6430573D20Rik; C330021E21; Ddx58; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58; DEAD box protein 58; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide; DEAD/H box polypeptide RIG-I; DEAD-box protein 58; DEXD/H-box helicase 58; probable ATP-dependent RNA helicase DDX58; Retinoic acid-inducible gene 1 protein; retinoic acid-inducible gene I protein; retinoic acid-inducible gene-I; RIG-1; RIGI; RIG-I; RIG-I-like receptor 1; RLR-1; RNA helicase RIG-I; SGMRT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KLK8 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11202
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b