Learn More
Invitrogen™ DDX54 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15574752
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15574752 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15574752
Marca: Invitrogen™ PA541295
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: GPNRGAKRRR EEARQRDQEF YIPYRPKDFD SERGLSISGE GGAFEQQAAG Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 85%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Rabbit: 92%; Rat: 93%; Zebrafish: 92%.
This gene encodes a member of the DEAD box protein family. DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. The nucleolar protein encoded by this gene interacts in a hormone-dependent manner with nuclear receptors, and represses their transcriptional activity. Alternative splice variants that encode different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno DDX54
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica DDX54
N.º de referencia del gen Q8TDD1
Alias de gen 2410015A15Rik; 5-Apr; AI414901; ATP-dependent RNA helicase; ATP-dependent RNA helicase DDX54; ATP-dependent RNA helicase DP97; chunp6913; Ddx54; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 54; DEAD box helicase 97 KDa; DEAD box protein 54; DEAD box RNA helicase 97 kDa; DEAD-box helicase 54; DP97; LOW QUALITY PROTEIN: ATP-dependent RNA helicase DDX54; mgc2835; RGD1562539; zgc:111908
Símbolos de los genes DDX54
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human DDX54 (aa 661-710).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79039
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.