missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX3Y Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16812514 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16812514 20 μL 20 microlitros
16802514 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16812514

Marca: Proteintech 140411AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Polyclonal anti-DDX3Y antibodies (14041-1-AP) are produced by immunizing animals with C-terminus of DDX3Y and detects a 73 kDa band. As DDX3Y has a structural homolog with DDX3X, the antibody can recognize both.

DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. DDX3Y is one member of DEAD box RNA helicases, encode by the gene locate on the chromosome Y in the azoospermia factor A region.

Especificaciones

Antígeno DDX3Y
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DDX3Y
N.º de referencia del gen O15523, Q62095
Alias de gen DBY, DDX3Y
Símbolos de los genes Ddx3y
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DDX3Y Fusion Protein Ag5110
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26900, 364073, 8653
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.