missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DDX3Y Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16527671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16527671 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16527671

Marca: Invitrogen™ PA590055

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MSHVVVKNDP ELDQQLANLD LNSEKQSGGA STASKGRYIP PHLRNREASK GFHDKDSSGW SCSKDKDAYS SFGSRDSRGK PGYFSERGSG SRGRFDDRGR SDYDGIGNRE RPGFGRFERS GHSRWCDKSV EDDWSKPLPP SERLEQELFS GGNTGINFEK YDDIPVEATG SNCPPHIENF SDIDMGEIIM GNIELTRYTR PTPVQKHAIP; Positive Samples: A-549, HeLa, rat testis; Cellular Location: Cytoplasm, Nucleus.

DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. DDX3Y is one member of DEAD box RNA helicases, encode by the gene locate on the chromosome Y in the azoospermia factor A region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DDX3Y
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.50 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica Ddx3y
N.º de referencia del gen O15523
Alias de gen 8030469F12Rik; ATP-dependent RNA helicase DDX3Y; D1Pas1 related sequence 1; D1Pas1-related sequence 1; D1Pas1-rs1; DBY; Ddx3y; DEAD (aspartate-glutamate-alanine-aspartate) box polypeptide, Y chromosome; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box helicase 3, Y-linked; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, Y-linked; DEAD box protein 3, Y-chromosomal; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, Y chromosome; Dead2; DEAD-box helicase 3, Y-linked; DEAD-box RNA helicase DEAD2; mDEAD2; RGD1309586; uncharacterized protein LOC364073
Símbolos de los genes Ddx3y
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human DDX3Y (NP_0011161371).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 364073, 8653
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.