Learn More
DDT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16860084 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16860084 150 μL 150 microlitros
16870084 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16860084
Marca: Proteintech 123891AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Tautomerization of D-dopachrome with decarboxylation to give 5,6-dihydroxyindole (DHI).
Especificaciones
Antígeno DDT
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DDT
N.º de referencia del gen O35215, P30046, P80254
Alias de gen D dopachrome decarboxylase, D dopachrome tautomerase, DDCT, DDT, Phenylpyruvate tautomerase II
Símbolos de los genes Ddt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DDT Fusion Protein Ag3065
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13202, 1652, 29318
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG