missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16870084 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16870084 20 μL 20 microlitros
16860084 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16870084

Marca: Proteintech 123891AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tautomerization of D-dopachrome with decarboxylation to give 5,6-dihydroxyindole (DHI).

Especificaciones

Antígeno DDT
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DDT
N.º de referencia del gen O35215, P30046, P80254
Alias de gen D dopachrome decarboxylase, D dopachrome tautomerase, DDCT, DDT, Phenylpyruvate tautomerase II
Símbolos de los genes Ddt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DDT Fusion Protein Ag3065
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13202, 1652, 29318
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.