missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDOST Monoclonal Antibody (OTI1C1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17512823 30 μL 30 microlitros
17592813 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17512823 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803614S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DDOST Monoclonal antibody specifically detects DDOST in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno DDOST
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PYDC1
N.º de referencia del gen Q8WXC3
Alias de gen advanced glycation endproduct receptor 1; advanced glycation end-product receptor 1; AGER1; AGE-R1; CDG1R; Ddost; DDOST 48 kDa subunit; dolichyl-diphosphooligosaccharide protein glycosyltransferase; dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycosyltransferase; dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 48 kDa subunit; dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase non-catalytic subunit; dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit (non-catalytic); dolichyl-di-phosphooligosaccharide-protein glycotransferase; dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycotransferase; KIAA0115; MGC2191; OK/SW-cl.45; OKSWcl45; oligosaccharyl transferase 48 kDa subunit; oligosaccharyltransferase 48 kDa subunit; oligosaccharyltransferase OST48; oligosaccharyltransferase subunit 48; OST; OST48; WBP1; wu:fa11d01; zgc:66068; zgc:66068 protein; zgc:77478
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PYDC1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 260434
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.