Descripción
The DDHD1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DDHD1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DDHD1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DDHD1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 400 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Antigen affinity purification |
| Cantidad | 20 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |