missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDB1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 4F6C6, Proteintech

Código de producto. 16827505 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16827505 150 μL 150 microlitros
16837505 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16827505

Marca: Proteintech 660101IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody is specific to DDB1.

This gene encodes the large subunit of DNA damage-binding protein which is a heterodimer composed of a large and a small subunit. This protein functions in nucleotide-excision repair. Its defective activity causes the repair defect in the patients with xeroderma pigmentosum complementation group E (XPE). However, it remains for mutation analysis to demonstrate whether the defect in XPE patients is in this gene or the gene encoding the small subunit. In addition, Best vitelliform mascular dystrophy is mapped to the same region as this gene on 11q, but no sequence alternations of this gene are demonstrated in Best disease patients.

Spezifikation

Antígeno DDB1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4F6C6
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DDB1
N.º de referencia del gen Q16531, Q3U1J4, Q9ESW0
Alias de gen DDB p127 subunit, DDB1, DDBA, DNA damage binding protein 1, DNA damage binding protein a, HBV X associated protein 1, UV damaged DNA binding factor, UV DDB 1, UV DDB1, XAP 1, XAP1, XPCE, XPE, XPE BF, XPE binding factor
Símbolos de los genes Ddb1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DDB1 Fusion Protein Ag17903
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13194, 1642, 64470
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.