missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Part of an E3 ubiquitin ligase complex for neddylation. Required for neddylation of cullin components of E3 cullin-RING ubiquitin ligase complexes by enhancing the rate of cullins neddylation. Functions to recruit the NEDD8-charged E2 enzyme to the cullin component. Involved in the release of inhibitory effets of CAND1 on cullin-RING ligase E3 complex assembly and activity. Acts also as an oncogene facilitating maligt transformation and carcinogenic progression.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DCUN1D1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.4 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DCUN1D1 |
| N.º de referencia del gen | Q96GG9, Q9QZ73 |
| Alias de gen | DCN1 like protein 1, DCUN1D1, DCUN1L1, RP42, SCCRO, SCRO, Tes3 |
| Símbolos de los genes | DCUN1D1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?