Learn More
DCK Monoclonal Antibody (OTI16G6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17537571
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17537571 30 μL 30 microlitros
17517571 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17537571 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502698S
Mouse Monoclonal Antibody
DCK Monoclonal antibody specifically detects DCK in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno DCK
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI16G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PDHA1
N.º de referencia del gen P08559
Alias de gen DCK; Deoxycytidine kinase; deoxynucleoside kinase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDHA1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5160
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1