missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCK Monoclonal Antibody (OTI16G6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17517571
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17517571 100 μL 100 microlitros
17537571 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17517571

Marca: Origene Technologies TA502698

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Deoxycytidine kinase (DCK) is required for the phosphorylation of several deoxyribonucleosides and their nucleoside analogs. Deficiency of DCK is associated with resistance to antiviral and anticancer chemotherapeutic agents. Conversely, increased deoxycytidine kinase activity is associated with increased activation of these compounds to cytotoxic nucleoside triphosphate derivatives. DCK is clinically important because of its relationship to drug resistance and sensitivity.

Especificaciones

Antígeno DCK
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI16G6
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DCK
N.º de referencia del gen P27707
Alias de gen deoxycytidine kinase
Símbolos de los genes DCK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human DCK produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1633
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.