Learn More
HUBER Chilller de flujo de DC32
Código de producto. 10638853
Change view
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
0,6 kW a 15 °C, 0,47 kW (a 0 °C, 0,12 kW a –20 °C)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de refrigeración unitSize
10638853 0,6 kW a 15 °C, 0,47 kW (a 0 °C, 0,12 kW a –20 °C) cada uno
1 options
Código de producto. 10638853
Marca: HUBER 3002.0003.00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los chiller de flujo continuo están diseñados para aplicaciones de enfriamiento simples y de baja demanda. Se utilizan comúnmente en combinación con baños de circulación de calentamiento para eliminar el calor con el fin de enfriar un proceso de nuevo a temperatura ambiente.
  • DC32, refrigerador de caudal, con refrigerante natural
  • Enfriamiento rápido de líquidos
  • Perfecto para contrarrefrigeración o como sustitución de agua de refrigeración
  • Fácil de usar
  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • Carcasa robusta con asas de transporte
  • Intervalo de temperatura: De -30 °C a 50 °C
  • Capacidad de refrigeración (15 °C): 0,6W
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,47kW
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Capacidad de refrigeración 0,6 kW a 15 °C, 0,47 kW (a 0 °C, 0,12 kW a –20 °C)
Intervalo de temperatura De -30 °C a +50 °C
Modelo DC32
Refrigerante R290
Anchura (métrico) 280 mm
Altura (métrico) 465 mm
Fondo (métrico) 340 mm
Peso (métrico) 30 kg
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz