missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBPR108, MedChemExpress

Código de producto. 16411457
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16411457 50 mg 50 miligramos
16495238 10 mg 10 miligramos
16487957 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16411457

Marca: Medchem Express HY12528

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM; no inhibition on DDP8 and DPP9.

DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DBPR108
Forma física Solid
CAS 1186426-66-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25FN4O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (77.07 mM)
SMILES N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CC(N2CCCC2)=O)=O)C[C@@H](F)C1
Peso molecular (g/mol) 324.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.39
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.