missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16820504 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16820504 150 μL 150 microlitros
16830504 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16820504

Marca: Proteintech 126621AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

D-site-binding protein (DBP) is a member of the PAR bZIP (proline and acidic amino acid-rich basic leucine zipper) transcription factor family.

Especificaciones

Antígeno DBP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DBP
N.º de referencia del gen P16443, Q10586, Q60925
Alias de gen Albumin D box binding protein, D site binding protein, DABP, DBP, TaxREB302
Símbolos de los genes DBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DBP Fusion Protein Ag3343
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13170, 1628, 24309
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.