missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBNL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16811024 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16811024 150 μL 150 microlitros
16821024 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16811024

Marca: Proteintech 130151AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintece proteins (MCM) that are essential for the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. The MCM complex consisting of this protein and MCM2, 6 and 7 proteins possesses DNA helicase activity, and may act as a DNA unwinding enzyme. The phosphorylation of this protein by CDC2 kinase reduces the DNA helicase activity and chromatin binding of the MCM complex. This gene is mapped to a region on the chromosome 8 head-to-head next to the PRKDC/DNA-PK, a DNA-activated protein kinase involved in the repair of DNA double-strand breaks. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.

Especificaciones

Antígeno DBNL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DBNL
N.º de referencia del gen Q62418, Q9JHL4, Q9UJU6
Alias de gen ABP1, Cervical SH3P7, CMAP, DBNL, Drebrin F, drebrin like, Drebrin like protein, HIP 55, SH3P7
Símbolos de los genes DBNL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DBNL Fusion Protein Ag4078
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13169, 28988, 83527
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.