missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBI Monoclonal Antibody (OTI4A8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-7225438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17587744 30 μL 30 microlitros
17567744 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17587744

Marca: Origene Technologies TA813069S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DBI Monoclonal antibody specifically detects DBI in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno DBI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DBI
N.º de referencia del gen P07108
Alias de gen ACBD 1; ACBD1; ACBP; Acoabp3; acyl coenzyme A binding protein; acyl-CoA binding protein; acyl-CoA-binding protein; acyl-Coenzyme A binding domain containing 1; CCK RP; CCKRP; CCK-RP; cholecystokinin-releasing peptide, trypsin-sensitive; Dbi; diazepam binding inhibitor; Diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator acyl-Coenxyme A binding protein); diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator, acyl-CoA binding protein); Diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator, acyl-Coenxyme A binding protein); diazepam binding inhibitor (GABA receptor modulator, acyl-Coenzyme A binding protein); diazepam binding inhibitor, acyl-CoA binding protein; diazepam binding inhibitor, splice form 1b; diazepam-binding inhibitor; Endozepine; EP; GABA receptor modulator; LRRGT00046; MGC70414; octadecaneuropeptide; ODN; RNACOABP3; Triakontatetraneuropeptide; Ttn; valium
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-104 of human DBI (NP_065438) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1622
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.