missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dBET1, MedChemExpress

Código de producto. 16459996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16459996 50 mg 50 miligramos
16493598 10 mg 10 miligramos
16466327 5 mg 5 miligramos
16444696 100 mg 100 miligramos
16422786 25 mg 25 miligramos
16410066 2 mg 2 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16459996

Marca: Medchem Express HY10183850mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress dBET1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with an EC50 of 430 nM. dBET1 is a PROTAC that composes of (+)-JQ1 (HY-13030) linked to NSC 527179 (HY-14658) with a linker.

dBET1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with an EC50 of 430 nM. dBET1 is a PROTAC that composes of (+)-JQ1 (HY-13030) linked to NSC 527179 (HY-14658) with a linker.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material dBET1
CAS 1799711-21-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H37ClN8O7S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 43.33 mg/mL (55.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCCNC(COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)=O)C[C@H]4C5=NN=C(C)N5C6=C(C(C)=C(C)S6)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N4
Peso molecular (g/mol) 785.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.27
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.