missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBeQ, MedChemExpress

Código de producto. 16472977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472977 50 mg 50 miligramos
16486918 10 mg 10 miligramos
16439467 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472977

Marca: Medchem Express HY15945

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DBeQ is a selective, potent, reversible, and ATP-competitive p97 inhibitor, with an IC50 value of 1.5 μM and 1.6 μM for p97(wt) and p97(C522A), respectively; DBeQ also inhibits Vps4 with an IC50 of 11.5 μM.

DBeQ is a selective, potent, reversible, and ATP-competitive p97 inhibitor, with an IC50 value of 1.5 μM and 1.6 μM for p97(wt) and p97(C522A), respectively

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DBeQ
Forma física Solid
CAS 177355-84-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo JRF 12
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (104.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(NCC2=CC=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=C4C=CC=CC4=N1
Peso molecular (g/mol) 340.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.