Learn More
Emma Safety Footwear Sandalia Daytona S1P
Código de producto. 17512566
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17512566 39 1 par
17522566 40 1 par
17532566 41 1 par
17542566 42 1 par
17552566 43 1 par
17562566 44 1 par
17572566 45 1 par
17582566 46 1 par
17592566 47 1 par
17502576 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17512566 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM78754739
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Daytona es uno de los zapatos más transpirables de Emma. Es una opción ideal para entornos cálidos y cerrados, como los de la industria automovilística.
  • Sin metal
  • Transpirable e increíblemente cómodo
  • No es difícil ver por qué Daytona es uno de los zapatos más transpirables de Emma. Es una opción ideal para entornos cálidos y cerrados, como los de la industria automovilística.
  • Incluye la tecnología única Hydro-Tec™ antibacteriana de Emma, que elimina la humedad y la transpiración al instante.
  • Las punteras sintéticas y reforzadas y los cierres de velcro súperrápidos hacen de Daytona una opción ideal para todas las ocupaciones activas, pero especialmente para las personas que trabajan en almacenamiento y logística.
  • Industria
    • Transporte y logística
    • Componentes electrónicos
    • Fabricación
  • Zapato de seguridad
    • Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 20345:2011
Tipo de tapón Velcro
Color Negro, Gris
Para utilizar con (aplicación) Logística y transporte, electrónica, fabricación
Material de revestimiento Hydro-Tec antibacteriano
Material Nobuck
Tamaño 39
Ajuste Anchura estándar
Tipo de producto Zapato de seguridad
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.