Learn More
Davercin, MedChemExpress
Descripción
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Davercin |
| CAS | 55224-05-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H65NO14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Erythromycin Cyclocarbonate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM) |
| SMILES | C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O |
| Peso molecular (g/mol) | 759.92 |
| Mostrar más |