Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Dave S3
Descripción
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Sin metal
- El zapato de seguridad nacido en la calle. Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá de Dave.
- Un zapato de seguridad sin metal con la apariencia y la comodidad de una zapatilla clásica.
- Recibe su nombre del talón reforzado de gran apoyo.
- Este talón, junto con la suela reforzada y amortiguadora del zapato, mantiene los tobillos, las espinillas y las articulaciones libres de estrés y lesiones.
- Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Construcción y tecnología
- Fabricación
- Naturaleza y medio ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Marrón |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Nobuck, Nobuck engrasado |
| Tamaño | 47 |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Estilo de tobillo | Bajo |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |