Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Dave S3
Código de producto. 17502626
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17502626 41 1 par
17582616 39 1 par
17592616 40 1 par
17512626 42 1 par
17522626 43 1 par
17532626 44 1 par
17542626 45 1 par
17552626 46 1 par
17562626 47 1 par
17572626 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17502626 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM96654941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá de Dave.
  • Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Sin metal
  • El zapato de seguridad nacido en la calle. Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá de Dave.
  • Un zapato de seguridad sin metal con la apariencia y la comodidad de una zapatilla clásica.
  • Recibe su nombre del talón reforzado de gran apoyo.
  • Este talón, junto con la suela reforzada y amortiguadora del zapato, mantiene los tobillos, las espinillas y las articulaciones libres de estrés y lesiones.
  • Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
  • Industrias:
    • Transporte y logística
    • Componentes electrónicos
    • Construcción y tecnología
    • Fabricación
    • Naturaleza y medio ambiente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Marrón
Para utilizar con (aplicación) Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente
Material de revestimiento Hydro-Tec antibacteriano
Material Nobuck, Nobuck engrasado
Tamaño 41
Ajuste Anchura estándar
Estilo de tobillo Bajo
Tipo de producto Zapato de seguridad