Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de salida de datos para cámaras ambientales y estufas microbiológicas
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
Marcador doble
Marcador individual
Papel gráfico
Tipo:
Accesorio, registradores y papel gráficos
Instalación:
Instalada en fábrica
Instalado por el cliente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Integre los accesorios de salida de datos Thermo Scientific™ para su cámara ambiental y su estufa microbiológica con el fin de aumentar la funcionalidad y la compatibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Lápiz doble, 6 pulg. Registradores gráficos de 7 días; 0° a 60°C (32° a 140°F) |
| Para utilizar con (equipo) | Cámara ambiental (3948 y 3907) |
| Iluminación | LED |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 60°C |
| Tipo | Accesorio, registradores y papel gráficos |
| Instalación | Instalada en fábrica |
| Modelo | Marcador doble |