Descripción
- Capacidad de almacenamiento: 64 000 valores
- Intervalo de medición: de 1 segundo a 3 horas
- Certificado de calibración
- Condiciones ambientales: -35°C a 55°C
- Fuente de alimentación: 1 batería de litio, 3,6 V
- Pantalla de estado de la fuente de alimentación
- Soporte para registrador de datos
- Ayuda de puerto de acceso por cable
- Soporte del sensor
- Incluye cable de extensión de 2 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit |
| Memoria de datos | 64000 lecturas |
| Batería, tipo | Litio |
| Incluye | Certificado de calibración, sensor multifunción, cable de extensión de 2 m, casquillos de cable, soporte de montaje del sensor, soporte de montaje |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración |
| Modelo | TH 70 |
| Tipos de sensores | Multifunción |
| Para utilizar con (aplicación) | Temperatura y humedad |
| Para utilizar con (equipo) | KBWF 240, KBWF 720, KBF 115, KBF 240. KBF 720, KBF 1020, KBFP 240, KBFP 720, KBF LQC 240, KBF LQC 720 |
| Rango de humedad | Del 0 al 100 % de humedad relativa |
| Mostrar más |