missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Darovasertib, MedChemExpress

Código de producto. 16466147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466147 5 mg 5 miligramos
16474646 100 mg 100 miligramos
16459946 50 mg 50 miligramos
16440056 2 mg 2 miligramos
16403428 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466147

Marca: Medchem Express HY101569

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.

Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Darovasertib
CAS 1874276-76-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23F3N8O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LXS196 IDE196
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C(NC2=C(N3CCC(C)(N)CC3)C=CC=N2)=O)N=C(C4=NC=CC=C4C(F)(F)F)C=N1
Peso molecular (g/mol) 472.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.47
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.