Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ESD Anatom de terciopelo azul oscuro
Código de producto. 15568965
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15568965 39 1 par
15230915 36 cada uno
15240915 37 cada uno
15558965 38 1 par
15270915 40 cada uno
15280915 41 cada uno
15598965 42 1 par
15290915 42 cada uno
15200925 43 cada uno
15210925 44 cada uno
15220925 45 cada uno
15528975 45 1 par
15538975 46 1 par
15240925 47 cada uno
15250925 48 cada uno
15260925 49 cada uno
15578975 50 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15568965 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32147/39
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
  • Azul oscuro
  • Puntera de acero
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona del empeine con cordones
  • Material reflectante
  • Adecuados para levantar el talón y el pie
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Color Azul
Material Terciopelo
Tamaño 39
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32147
Material del dedo del pie Acero