Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ESD Anatom de terciopelo azul oscuro
Código de producto. 15538975
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15538975 46 1 par
15230915 36 cada uno
15240915 37 cada uno
15558965 38 1 par
15568965 39 1 par
15270915 40 cada uno
15280915 41 cada uno
15598965 42 1 par
15290915 42 cada uno
15200925 43 cada uno
15210925 44 cada uno
15220925 45 cada uno
15528975 45 1 par
15240925 47 cada uno
15250925 48 cada uno
15260925 49 cada uno
15578975 50 1 par
17 options
Código de producto. 15538975
Marca: Abeba™ 32147/46
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
  • Azul oscuro
  • Puntera de acero
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona del empeine con cordones
  • Material reflectante
  • Adecuados para levantar el talón y el pie
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón
Spécification
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Color Azul
Material Terciopelo
Tamaño 46
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32147
Material del dedo del pie Acero
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.